5-Fluor-2-nitrophenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC3980-250G PC3980-1KG
APOSPC3980-250GEA 92.8 EUR
APOSPC3980-250G APOSPC3980-1KG
5-Fluor-2-nitrophenol 99%
5-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Molecular Weight: 157.1 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Schmelzpunkt: 30…37 °C
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007107
CAS-Nummer: 446-36-6
EINECS: 207-168-6