4-Fluor-3-nitrophenylisocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluor-4-isocyanato-2-nitrobenzol
PC3985-5G
PC3985-1G
APOSPC3985-5GEA
574
EUR
APOSPC3985-5G
APOSPC3985-1G
4-Fluor-3-nitrophenylisocyanat
4-Fluor-3-nitrophenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel:
C₇H₃FN₂O₃ Molecular Weight: 182,11 g/mol Schmelzpunkt: 27…28 °C Dichte: 1,455 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
65303-82-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |