1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Bis(trifluoromethyl)-4-chlorobenzene
PC3987-100G
PC3987-25G
PC3987-5G
APOSPC3987-100GEA
319
EUR
APOSPC3987-100G
APOSPC3987-25G
APOSPC3987-5G
1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol 97%
1-Chlor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₈H₃ClF₆ Molecular Weight: 248.56 g/mol Siedepunkt: 150…154 °C Dichte: 1.52 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631638 CAS-Nummer: 327-76-4 UN: 1993 ADR: 3 III |