trans-4-Fluor-β-nitrostyrol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluoro-β-nitrostyrene

PC3988C-25G PC3988C-5G PC3988C-100G
APOSPC3988C-25GEA 114 EUR
APOSPC3988C-25G APOSPC3988C-5G APOSPC3988C-100G
trans-4-Fluor-β-nitrostyrol 98%
trans-4-Fluor-β-nitrostyrol
Formel: C₈H₆FNO₂
Molecular Weight: 167,14 g/mol
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024824
CAS-Nummer: 706-08-1
EINECS: 211-891-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR