4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3989-5G
PC3989-1G
APOSPC3989-5GEA
475
EUR
APOSPC3989-5G
APOSPC3989-1G
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene
Formel:
C₁₂H₁₂F₄O Siedepunkt: 52 °C/ 0,04mmHg Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04038273 CAS-Nummer: 343305-41-9 |