4-Brom-2-fluorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 69.6 EUR
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
4-Brom-2-fluorbenzoesäure 98%
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219,01 g/mol
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143263
CAS-Nummer: 112704-79-7