2-Fluor-4-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4000-1KG PC4000-250G PC4000-100G
APOSPC4000-1KGEA 0 EUR
APOSPC4000-1KG APOSPC4000-250G APOSPC4000-100G
2-Fluor-4-nitrotoluol 98%
2-Fluor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 65…68 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007199
CAS-Nummer: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II