1,1-Difluoro-1-butene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 771 EUR
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Formel: C₄H₆F₂
Molecular Weight: 92,09 g/mol
Siedepunkt: 3,7 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: –144,9 °C
Dichte: 1,0216 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038010
CAS-Nummer: 407-09-0
UN: 3161
ADR: 2.1,