2,3-Difluor-4-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC4002-1G PC4002-5G
APOSPC4002-1GEA 132 EUR
APOSPC4002-1G APOSPC4002-5G
2,3-Difluor-4-(trifluormethyl)anilin 98%
2,3-Difluor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄F₅N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236206
CAS-Nummer: 123950-46-9