3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
PC400524-1G PC400524-250MG
APOSPC400524-1GEA 173 EUR
APOSPC400524-1G APOSPC400524-250MG
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
3-Bromo-5-fluoropyridin-4-amine
Formel: C5H4BrFN2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185327
CAS-Nummer: 1214326-89-2