6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400532-1G PC400532-250MG
APOSPC400532-1GEA 0 EUR
APOSPC400532-1G APOSPC400532-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formel: C5H4F3N3
Schmelzpunkt: 165…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436657
CAS-Nummer: 672-41-3