1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 109 EUR
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
Molecular Weight: 104.08 g/mol
Schmelzpunkt: 72…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18205954
CAS-Nummer: 137081-41-5