tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC400604-1G
PC400604-5G
APOSPC400604-1GEA
176
EUR
APOSPC400604-1G
APOSPC400604-5G
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
tert-Butyl-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-cyanoacetate
Formel:
C₁₃H₁₂ClF₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23183904 CAS-Nummer: 1426290-06-3 |