2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC400636-1G PC400636-5G
APOSPC400636-1GEA 190 EUR
APOSPC400636-1G APOSPC400636-5G
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
2-Chloro-6-methoxy-4-trifluoromethylpyridine
Formel: C₇H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 211.57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845745
CAS-Nummer: 1160994-99-9