4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC400664-1G PC400664-250MG PC400664-500MG
APOSPC400664-1GEA 295 EUR
APOSPC400664-1G APOSPC400664-250MG APOSPC400664-500MG
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
4-(4-Trifluoromethylpyridin-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Molecular Weight: 267,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384864
CAS-Nummer: 1299607-71-8