3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400716-10G PC400716-1G PC400716-5G
APOSPC400716-10GEA 145 EUR
APOSPC400716-10G APOSPC400716-1G APOSPC400716-5G
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98%
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₆F₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705857
CAS-Nummer: 107496-54-8