4-Fluor-3-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC400727-1G
PC400727-5G
APOSPC400727-1GEA
21.9
EUR
APOSPC400727-1G
APOSPC400727-5G
4-Fluor-3-nitroanisol
4-Fluor-3-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Schmelzpunkt: 52…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848442 CAS-Nummer: 61324-93-4 |