2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400737-25G PC400737-5G
APOSPC400737-25GEA 319 EUR
APOSPC400737-25G APOSPC400737-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂BrFN₂O₂
Molecular Weight: 220,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05662387
CAS-Nummer: 652160-72-0