4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400738-1G PC400738-5G
APOSPC400738-1GEA 36.4 EUR
APOSPC400738-1G APOSPC400738-5G
4-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01666439
CAS-Nummer: 2923-96-8