2-Fluor-5-nitrotoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene

PC4010-100G PC4010-25G PC4010-500G
APOSPC4010-100GEA 24.8 EUR
APOSPC4010-100G APOSPC4010-25G APOSPC4010-500G
2-Fluor-5-nitrotoluol 98%
2-Fluor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 98…101 °C/13mmHg
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Flammpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007284
CAS-Nummer: 455-88-9
EINECS: 207-251-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR