5-Brom-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC401004-1G
PC401004-5G
APOSPC401004-1GEA
69.6
EUR
APOSPC401004-1G
APOSPC401004-5G
5-Brom-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
5-Brom-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin
Formel:
C₆H₃BrF₃NO Molecular Weight: 241,9933 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11227189 CAS-Nummer: 109919-32-6 |