2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-5-trifluoromethyl-[1,3,4]-thiadiazole
PC401017-5G
APOSPC401017-5GEA
434
EUR
APOSPC401017-5G
2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole 95+%
2-Chloro-5-trifluoromethyl[1,3,4]thiadiazole
Formel:
C₃ClF₃N₂S Molecular Weight: 188,56 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C/20mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972766 CAS-Nummer: 53645-98-0 |