5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC401027-1G PC401027-5G
APOSPC401027-1GEA 46.4 EUR
APOSPC401027-1G APOSPC401027-5G
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
5-Nitro-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₄F₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00458655
CAS-Nummer: 327-19-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III