6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC401035-1G PC401035-5G
APOSPC401035-1GEA 87 EUR
APOSPC401035-1G APOSPC401035-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00460102
CAS-Nummer: 3671-60-1