3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
PC401042-1G
PC401042-250MG
APOSPC401042-1GEA
214
EUR
APOSPC401042-1G
APOSPC401042-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ Molecular Weight: 209,1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036125 CAS-Nummer: 89402-28-8 |