2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC401047-1G PC401047-5G
APOSPC401047-1GEA 0 EUR
APOSPC401047-1G APOSPC401047-5G
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03714773
CAS-Nummer: 96145-98-1