Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-D-Phe(4-CF3)-OH, Fmoc-D-Phe(4-CF₃)-OH
PC4013-1G
PC4013-5G
APOSPC4013-1GEA
121
EUR
APOSPC4013-1G
APOSPC4013-5G
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₀F₃NO₄ Molecular Weight: 455.44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00797582 CAS-Nummer: 238742-88-6 |