3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4018-1G PC4018-25G PC4018-5G PC4018-10G
APOSPC4018-1GEA 30.6 EUR
APOSPC4018-1G APOSPC4018-25G APOSPC4018-5G APOSPC4018-10G
3-(Trifluoromethyl)styrene 97%
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₇F₃
Siedepunkt: 64,5 °C/40mmHg
Dichte: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075481
CAS-Nummer: 402-24-4
UN: 1993
ADR: 3,III