3-Fluor-4-nitrotoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4020-100G PC4020-25G PC4020-5G
APOSPC4020-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4020-100G APOSPC4020-25G APOSPC4020-5G
3-Fluor-4-nitrotoluol 99%
3-Fluor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 97…98 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007053
CAS-Nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR