3-Fluor-L-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 143 EUR
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluor-L-phenylalanin
3-Fluor-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183,1796 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066450
CAS-Nummer: 19883-77-3