2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 69.6 EUR
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
2,6-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
Molecular Weight: 215.1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236675
CAS-Nummer: 455-00-5
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable