2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyridylamine
PC4027-25G PC4027-5G
APOSPC4027-25GEA 89.9 EUR
APOSPC4027-25G APOSPC4027-5G
2-Amino-4-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Molecular Weight: 162,11 g/mol
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077455
CAS-Nummer: 106447-97-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III