2,3-Bis(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 108 EUR
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluormethyl)pyridin
2,3-Bis(trifluormethyl)pyridin
Formel: C₇H₃F₆N
Molecular Weight: 215,1 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093763
CAS-Nummer: 1644-68-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III