5-Fluor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
PC4030-100G
PC4030-250G
PC4030-25G
PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA
26.1
EUR
APOSPC4030-100G
APOSPC4030-250G
APOSPC4030-25G
APOSPC4030-500G
5-Fluor-2-nitrotoluol 98%
5-Fluor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆FNO₂ Molecular Weight: 155,13 g/mol Siedepunkt: 97…98 °C/10mmHg Dichte: 1,272 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007283 CAS-Nummer: 446-33-3 EINECS: 207-164-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...