(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC403116-250MG PC403116-1G
APOSPC403116-250MGEA 106 EUR
APOSPC403116-250MG APOSPC403116-1G
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine 95+%
(2-Fluoropyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₆H₇FN₂
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213866
CAS-Nummer: 205744-16-7