3,5-Bis(trifluormethyl)zimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 126 EUR
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)zimtsäure 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₁H₆F₆O₂
Schmelzpunkt: 166…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799487
CAS-Nummer: 155814-20-3