4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4039-5G
APOSPC4039-5GEA 0 EUR
APOSPC4039-5G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
4-Brom-2-(trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₅H₅BrF₃NOS
Molecular Weight: 264.07
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 238742-91-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III