4-Fluor-2-nitrotoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4040-100G PC4040-25G PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA 24.8 EUR
APOSPC4040-100G APOSPC4040-25G APOSPC4040-500G
4-Fluor-2-nitrotoluol 98%
4-Fluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,13 g/mol
Siedepunkt: 137…139 °C/83mmHg
Schmelzpunkt: 25…27 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007200
CAS-Nummer: 446-10-6
EINECS: 207-161-8