4-Fluor-3-nitrotoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 46.4 EUR
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluor-3-nitrotoluol 99%
4-Fluor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 241 °C
Schmelzpunkt: 22…30 °C
Dichte: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007060
CAS-Nummer: 446-11-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR