1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC404506-1G PC404506-250MG
APOSPC404506-1GEA 0 EUR
APOSPC404506-1G APOSPC404506-250MG
1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol
1-[Amino(4-fluorphenyl)methyl]naphthalin-2-ol
Formel: C₁₇H₁₄FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260389
CAS-Nummer: 714953-86-3