Mefloquin -hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2R)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride, rel-(S)-(2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)((R)-piperidin-2-yl)methanol hydrochloride, Mefloquine HCI
PC404546-1G PC404546-5G
APOSPC404546-1GEA 112 EUR
APOSPC404546-1G APOSPC404546-5G
Mefloquin -hydrochlorid
Mefloquin -hydrochlorid
Formel: C₁₇H₁₆F₆N₂O
Molecular Weight: 414.78 g/mol
Schmelzpunkt: 259…264 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00797519
CAS-Nummer: 51773-92-3