2-Chlor-6-fluor-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC404556-1G PC404556-5G
APOSPC404556-1GEA 317 EUR
APOSPC404556-1G APOSPC404556-5G
2-Chlor-6-fluor-3-methylchinolin
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇ClFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 131610-11-2