3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4046-25G
PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA
426
EUR
APOSPC4046-25G
APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Formel:
C₃HCl₂F₃O Molecular Weight: 180.94 g/mol Siedepunkt: 75…76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461592 CAS-Nummer: 126266-75-9 |