4-Brom-6-fluor-2-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC404614-1G PC404614-5G
APOSPC404614-1GEA 243 EUR
APOSPC404614-1G APOSPC404614-5G
4-Brom-6-fluor-2-methylchinolin
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrFN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505132
CAS-Nummer: 1070879-47-8