2-Chlor-7-fluor-4-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC404619-1G
PC404619-5G
APOSPC404619-1GEA
0
EUR
APOSPC404619-1G
APOSPC404619-5G
2-Chlor-7-fluor-4-methylchinolin
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇ClFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
271241-25-9 |