(4-Fluorphenoxy)essigsäurehydrazid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Fluorphenoxy)acethydrazid, (4-Fluorphenoxy)acetohydrazid
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 322 EUR
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-Fluorphenoxy)essigsäurehydrazid 98%
(4-Fluorphenoxy)essigsäurehydrazid
Formel: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
Molecular Weight: 184.17 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082651
CAS-Nummer: 1737-62-8