trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl trans-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Fluoro-4-hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
PC405008-1G
PC405008-5G
APOSPC405008-1GEA
212
EUR
APOSPC405008-1G
APOSPC405008-5G
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₉H₁₆FNO₃ Molecular Weight: 205,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12032106 CAS-Nummer: 869481-93-6 |