3-Brom-5-(pentafluorthio)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405651-1G
PC405651-5G
APOSPC405651-1GEA
348
EUR
APOSPC405651-1G
APOSPC405651-5G
3-Brom-5-(pentafluorthio)benzoesäure
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formel:
C₇H₄BrF₅O₂S Molecular Weight: 247,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652482 CAS-Nummer: 1180675-98-2 |