4-(Pentafluorothio)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Aminomethyl)phenylsulphur pentafluoride
PC405655-1G PC405655-5G
APOSPC405655-1GEA 116 EUR
APOSPC405655-1G APOSPC405655-5G
4-(Pentafluorothio)benzylamine
4-(Pentafluorothio)benzylamine
Formel: C₇H₈F₅NS
Molecular Weight: 233,20 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06213675
UN: 2735
ADR: 8,III