3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405660-1G PC405660-5G PC405660-10G
APOSPC405660-1GEA 348 EUR
APOSPC405660-1G APOSPC405660-5G APOSPC405660-10G
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₄ClF₅O₂S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652436
CAS-Nummer: 1211520-62-5